Merck
Vials, crimp top, 1.5 mL volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
Vials, crimp top, 1.5 mL
Vials, crimp top, 1.5 mL volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
Products
Categoría de producto
Marca
Altura (mm)
Diámetro interno (DI, mm)
Diámetro externo (OD, mm)
Volumen (ml)
Tipo de cierre
Aplicación
Color
Material de botella del vial
Color de botella del vial
Tamaño del envase