DL-Ditiotreitol solution
Sinónimos:
(±)-treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol solution, DTT
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Products
Marca
Peso de la fórmula
Valor de pH
Forma física
Área de investigación
Tipo de reactivo