Reactivos acabados para determinación de los grupos sanguíneos
Reactivos acabados
La cartera de reactivos para determinación de grupos sanguíneos Millipore® consiste en anticuerpos monoclonales humanos o de ratón formulados en diluyentes con baja concentración de proteínas. Estos reactivos monoclonales ofrecen muchas ventajas con respecto a los productos policlonales,
- Gran especificidad– sin riesgo de anticuerpos contaminantes
- Uniformidad entre lotes
- Bajo riesgo biológico
- Los anticuerpos IgM permiten la aglutinación directa, reaccionan sin necesidad de una prueba de antiglobulina indirecta y pueden utilizarse para clasificar células con un resultado positivo en la prueba de antiglobulina directa.
Ofrecemos una gran cartera de reactivos acabados que cumplen los requisitos de la Directiva Europea 98/79/EC. Estos reactivos se ofrecen en una amplia gama de opciones comerciales: a granel, viales para uso experimental, viales con la etiqueta BIOSCOT® que llevan la marca de la CE y viales no etiquetados.
Tenemos muchos años de experiencia en ayudar a los clientes en el registro de productos en otros países, por lo que si su producto tiene la etiqueta Millipore® o su propia imagen comercial, podemos ayudarle con el registro de su producto.
Los reactivos con etiqueta BIOSCOT® no están disponibles para los clientes de todas las regiones geográficas.
Los formatos de reactivo a granel, reactivo para investigación y los viales sin etiquetar comparten la misma reactividad y atributos que nuestros reactivos con la marca BIOSCOT® CE. Los formatos de reactivos a granel y viales sin etiquetar son para fabricación o para uso no diagnóstico. Los reactivos etiquetados para uso experimental no están pensados para su uso en aplicaciones de diagnóstico clínico. Lea nuestro folleto sobre reactivos
Products
Vídeos relacionados
Explore nuestra gama de anticuerpos monoclonales en varias formas, desde intermediarios normalizados, FFMU, reactivos acabados a granel, anticuerpos y reactivos para uso experimental.