Merck
Nucleósidos y reactivos de acoplamiento
Ofrecemos una colección de unidades estructurales, reactivos de acoplamiento y nucleósidos útiles para aplicaciones en la síntesis de oligos y más. Los nucleósidos y los nucleósidos modificados son las unidades estructurales básicas que componen los ácidos nucleicos (ADN y ARN), que son responsables de codificar, transmitir y expresar la información genética en todos los seres vivos. La síntesis de oligonucleótidos fuera de los sistemas biológicos es la síntesis química de ácidos nucleicos de una secuencia predeterminada que puede contener otros nucleósidos más allá de los que se producen naturalmente. La síntesis típica de oligonucleótidos utilizando fosforamiditos de nucleósidos se produce en un proceso de cuatro pasos: desbloqueo, acoplamiento, protección y oxidación. Los reactivos de acoplamiento desempeñan un papel importante en estos pasos, activadores de acoplamiento eficientes que garantizan que las reacciones son rápidas y casi cuantitativas. 
La capacidad de incorporar nucleósidos no naturales a los ácidos nucleicos ha dado lugar a muchos usos de investigación como:
  • detección de la secuencia 
  • resistencia a la hidrólisis
  • secuenciación
  • inhibición enzimática
La química de los nucleósidos ha producido análogos no naturales que han sido útiles en medicina con aplicaciones quimioterápicas y antivíricas, como la inhibición de la transcriptasa inversa. Nuestra selección de bases, derivados nucleósidos e intermediarios no naturales le proporcionará un punto de partida útil para sus requisitos de síntesis de análogos de oligonucleósidos o nucleósidos.