Merck
Complejos y ligandos de NHC
Ligando de NHC común rodeado de metales para catálisis
Nos complace ofrecer una cartera diversa de ligandos carbeno N-heterocíclicos (NHC) y complejos de NHC para utilizar en aplicaciones de química organometálica y catalítica. La organocatálisis basada en el NHC ha devenido muy útil para encontrar vías sintéticas alternativas para moléculas específicas que antes eran difíciles de producir. 
Son preferibles los ligandos auxiliares del NHC debido a su capacidad para:
  • mediar en una increíble variedad de transformaciones
  • proporcionar una sólida estabilidad de los centros metálicos
  • unirse a cualquier metal de transición en estados de oxidación alta o baja y a los elementos del grupo principal
  • ser más activos en muchas reacciones que los catalizadores de fosfina relacionados
  • poder modificarse con facilidad para incorporar quiralidad, inmovilización y solubilidad en H2O. 
Más información
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Nuestra amplia gama de ligandos NHC estables muestra una gran actividad y selectividad con buena estabilidad y tolerancia en varias transformaciones orgánicas importantes cuando se combinan con precatalizadores metálicos.
  • Los ligandos NHC de imidazolidina con grupos que estorban estéricamente como mesitilo, isopropilo y adamantilo se utilizan mucho en las reacciones de arilación, las reacciones de Sonogashira y las reacciones de metátesis de cierre de anillo (RCM).
  • Se ha descubierto que los ligandos triazolio de NHC son útiles para muchas reacciones sintéticas, como reacciones de homodimerización intermolecular, reacciones de Stetter intramoleculares, reacciones de adición oxidativa de Michael, amidación oxidativa o acidación, acilación asimétrica, condensaciones aciloínicas cruzadas, amidación rédox con apertura de anillo Domino, condensación de Knoevenagel, reorganización de Claisen, reacciones de ciclocondensación catalizadas con carbeno N-heterocíclico y ácido de Lewis y ciclaciones enantioselectivas utilizando catalizadores de Bode.
Nuestro objetivo es acelerar sus proyectos de investigación de vanguardia en química mediada por el ligando NHC. Con este fin, ofrecemos un kit de ligando compuesto por un conjunto diverso de ligandos NHC estéricamente exigentes. Descubra cómo nuestros ligandos y complejos NHC pueden marcar la diferencia en su química de coordinación.
Recursos de productos relacionados
Artículo: N-Heterocyclic Carbene Ligands