Catalizadores de hidrogenación
Se utilizan catalizadores de hidrogenación, normalmente iridio, níquel, paladio, platino, rodio o rutenio para activar la reacción química entre el hidrógeno y otro compuesto. Los materiales para las reacciones de hidrogenación en la catálisis con metales pueden subdividirse en catalizadores metálicos heterogéneos y catalizadores metálicos homogéneos.
Nuestra extensa cartera de catalizadores heterogéneos permite una producción a gran escala más rápida y la formación selectiva de productos. Controlar el porcentaje de metal y la estructura del carbono cambia la reactividad, ampliando las posibilidades de aplicación. Con la incorporación de catalizadores heterogéneos sólidos de Evonik, hemos diversificado nuestra oferta de metales sobre carbono activo.
También ofrecemos una oferta muy versátil de catalizadores homogéneos. Estos catalizadores son normalmente más selectivos y caracterizables que los catalizadores heterogéneos, lo que permite manipular racionalmente los mecanismos para obtener resultados alternativos. Dado que el catalizador se incorpora directamente a la mezcla de reacción, hay una velocidad de reacción más elevada sin necesidad de aumentar la temperatura de reacción. Sin embargo, es necesario quitar el catalizador del producto final.
Ya trabaje con productos farmacéuticos, agroquímicos, químicos industriales o en fabricación personalizada, encontrará la solución óptima para su aplicación a partir de nuestra completa gama de catalizadores de gran calidad. Nuestra sólida cadena de suministro con disponibilidad global garantiza la entrega oportuna para que su trabajo siga avanzando. Además de nuestra extensa cartera de productos en catálogo, ofrecemos síntesis de catalizadores personalizada y producción a granel de precatalizadores de paladio para la fabricación de API. Descubra más sobre nuestra cartera y servicios sin igual para propiciar su avance científico.