Suero humano para cultivo celular
El suero es el líquido que queda una vez extraídos los factores de coagulación del plasma sanguíneo. Un suplemento común en los medios de cultivo celular, el suero, proporciona a las células una mezcla de hormonas, factores de crecimiento y de fijación, agentes amortiguadores y otros componentes nutricionales. Algunos estudios han determinado que el suero humano es más adecuado que el FBS para ciertas aplicaciones de cultivo de células humanas, como los estudios de invasión celular y la formación de esferoides. Nuestro suero humano para cultivo celular es analizado para detectar la presencia de virus, bacterias, hemoglobina y toxinas, y luego se filtra en serie en condiciones estériles.
Products
Recursos de productos relacionados
- Download: Cell Culture Manual
Cultivating healthy cell growth means depending on a quality mix of media, sera, and reagents. That's why we offer an unparalleled line of cell culture solutions. From classical and specialty media, to fetal bovine serum, supplements and reagents, our offering is extensive and comprehensive.
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Productos de suero AB humano
El suero AB humano de adultos se utiliza para el cultivo de líneas celulares humanas, entre ellas las líneas de citoblastos humanos. Ofrecemos productos AB «fuera del coágulo» y plasma AB. El suero AB humano se prepara a partir de sangre completa que se deja coagular de forma natural; se denomina suero OTC o suero «fuera del coágulo». Sin embargo, el suero humano de sangre completa coagulada se utiliza con mayor frecuencia, ya que contiene más factores de crecimiento celular.
El suero humano AB también puede proceder del plasma o prepararse a partir de sangre completa que no se deja coagular. Una vez separado el plasma de la sangre completa, se trata con calcio para activar la cascada de la coagulación y se centrifuga para extraer el suero. Esta preparación se utiliza cuando se analizan los factores de crecimiento en el suero.
Ofrecemos suero AB humano termoinactivado a partir de plasma y de sangre completa coagulada. El suero adulto contiene complemento, un componente de lo sueros que puede ser dañino para algunas células o tener efectos nocivos en los inmunoanálisis posteriores. La termoinactivación del suero inactiva el complemento, y este suero se utiliza principalmente cuando se cultivan células hematopoyéticas o cuando se realizan ensayos inmunológicos como las reacciones de linfocitos mixtos o los ensayos de neutralización.
Suero humano de plasma pobre en plaquetas
El suero humano de plasma pobre en plaquetas (PPP) es un suplemento de medios que se utiliza a menudo en estudios en los que se analizan los efectos que los lisados plaquetarios tienen en el crecimiento celular, como los fibroblastos de la piel humana y el crecimiento de condrocitos articulares. Los sueros humanos PPP también se utilizan cuando las células madre pluripotentes inducidas humanas (hiPS) se diferencian en células hiPS-endoteliales microvasculares cerebrales o en ensayos de purificación del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF).
Aplicaciones para suero humano
El suero humano de donantes de sangre de tipo AB carece de anticuerpos específicos contra los antígenos de la sangre de tipo A y B, lo que hace que sea adecuado para el trasplante y la terapia celular. Otras aplicaciones biotecnológicas y biofarmacéuticas son la ingeniería tisular, la expansión de las células madre mesenquimatosas del tejido adiposo o de las células del estroma mesenquimatoso de la médula ósea humana. Además, el suero AB es esencial para la expansión de las células NK derivadas de sangre periférica y para mejorar el cultivo de islotes humanos antes del trasplante.