PHL80079
β-Elemonic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(13α,14β,17α,20S)-3-Oxolanosta-8,24-dien-21-oic acid, 3-Oxotirucalla-8,24-dien-21-oic acid, 3-Oxotirucallic acid, Elemadienonic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O3/c1-19(2)9-8-10-20(26(32)33)21-13-17-30(7)23-11-12-24-27(3,4)25(31)15-16-28(24,5)22(23)14-18-29(21,30)6/h9,20-21,24H,8,10-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,24?,28+,29?,30+/m0/s1
InChI key
XLPAINGDLCDYQV-XUWOXAENSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)