G005672
HPLC Analysis of Benzoate and Sorbate on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L each
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
Información legal
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)