Key Documents
57621
Inyector Rheodyne®
Rheodyne 7725i
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
description
internal position sensing switch
feature
manual
number of ports 6
positions 2
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725i
parameter
7000 psi max. pressure
General description
El modelo de inyector Rheodyne® es una versión de acero inoxidable y consta de válvulas de inyección de muestras de seis puertos en las que la muestra se carga a través de un puerto de aguja incorporado en la parte delantera de la válvula.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.