OH83033966
Ohaus® pH Electrode
ST210
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 83033966
intervalo de medición del pH
0.00-14 pH unit
Descripción general
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Aplicación
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Características y beneficios
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)