S8000
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 19588 mPa.s (25 °C)
About This Item
Productos recomendados
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidad
19588 mPa.s(25 °C)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)