Merck
VPPH101NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Sinónimos:
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.1
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Quality Level
product line
EMPROVE® Filter
manufacturer/tradename
Viresolve®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
H
5.92 cm (2.33 in.)
L × W × H
5.9 cm (2.3 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
L
18.62 cm (7.33 in.)
W
9.22 cm (3.63 in.)
filtration area
0.017 m2
membrane nominal area
0.017 m2
weight
0.37 kg (0.81 lb)
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
General description
La solución Viresolve® Pro proporciona una solución de plantilla completa y flexible para la depuración vírica en la bioproducción de AcM y de proteínas recombinantes. Esta solución comprobada de depuración vírica ofrece los niveles más altos de garantía de retención y productividad en una amplia gama de características del flujo de alimentación.
Los dispositivos Viresolve Pro Modus se utilizan normalmente para la filtración de volúmenes de lotes de proteínas de escala piloto a escala media. El Viresolve® Pro Modus 1.1 Shield H ofrece una superficie de filtración de 0,017 m2 y tiene un uso principal en estudios a pequeña escala o en procesamiento a escala piloto.
Features and Benefits
  • Fabricación a escala piloto y media
  • Tres formatos de tamaño diferentes
  • Totalmente autónomo (no se requiere soporte de hardware)
  • Ruta de fluido de un solo uso totalmente desechable
  • Dispositivos 100 % probados con difusión de aire/agua y prueba de gas binario
  • Shield / Shield H 100 % probado con aerosol
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Preparation Note
Este producto se fabricó con materiales materiales que cumplen los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Storage and Stability
4°C - 30°C
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.