Documentos
MTGR15000
Millipore
Unidad de filtración Aervent-50 hidrófoba 0,2 µm 3/4 pulgada tubo/tubo
pore size 0.2 μm
Sinónimos:
Cápsula de filtración Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.5 cm (2.16 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Esta cápsula de filtración® hidrófoba Aervent contiene una membrana de PTFE Aervent de 50 mm en una carcasa de polipropileno con soporte bidireccional. Este filtro de calidad esterilizante, con un tamaño de poro de 0,2 μm y una superficie de filtración de 19,6 cm2, está diseñado para aplicaciones cruciales de ventilación de aire y líneas de gas a pequeña escala. La membrana hidrófoba de PTFE Aervent dentro de MTGR15000 proporciona caudales elevados y gran rendimiento, pocos extraíbles y poco desprendimiento de partículas, así como una amplia compatibilidad química. Para una trazabilidad y una fácil identificación, cada filtro Aervent-50 lleva estampado en caliente su número de referencia y su número de lote. En cada cápsula de filtración Aervent® se comprueba la integridad durante la fabricación.
Application
Aplicaciones típicas
  • Ventilación estéril de recipientes y garrafones
  • Líneas de rotura de vacío para autoclaves
  • Filtración estéril de bajos volúmenes de fluidos no acuosos
  • Entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Preparation Note
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave a 130 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: en IPA al 70/30 %/agua
Retención bacteriana
Retención cuantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) mediante la metodología ASTM F838-83
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Bioprocessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection