MIAABG100
Embudo Microfil® con S-Pak ®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, To detect yeast and mold
Sinónimos:
Membrane filtration system
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Microfil® with S-Pak®
Parámetros
100 mL sample volume
diám. del filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condiciones de envío
ambient
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3