Key Documents
MHA000P2M
Millipore
Caldo m-Green para levaduras y hongos
ready-to-use, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Sinónimos:
Caldo M-levadura y hongos, M-BCG (verde bromocresol) caldo levaduras y hongos
About This Item
UNSPSC Code:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
green
input
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type bottled water
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
molds
yeasts
General description
El caldo para levaduras y hongos m-Green es una fórmula relativamente más compleja en comparación con otros medios utilizados para el aislamiento de hongos y levaduras. Esta formulación es rica en nutrientes que permiten un excelente crecimiento fúngico. Un pH ácido inhibe el crecimiento de las bacterias. La digestión enzimática de la caseína y de los tejidos animales proporcionan nitrógeno, carbono y aminoácidos en el caldo para levaduras y hongos m-Green. El extracto de levadura es la fuente de vitaminas. La dextrosa es una fuente de energía para el metabolismo de los hongos. El fosfato de potasio es un agente amortiguador. El sulfato de magnesio, la tiamina y la diastasa (una mezcla que contiene enzimas amilolíticas (almidón)) proporcionan los iones, minerales y nutrientes esenciales. El verde de bromocresol es un indicador de pH que facilita la visualización y el recuento de las colonias de hongos. Las colonias son verdes debido a la difusión del verde de bromocresol en las colonias (reacción alcalina). Los productos finales ácidos de las colonias se difunden por el medio, reduciendo aún más el pH y haciendo que el colorante se vuelva amarillo (reacción ácida). Las levaduras forman colonias grandes opacas de color verde. Las colonias de hongos son verdes y filamentosas.
Application
El caldo para levaduras y hongos m-Green se utiliza para analizar el crecimiento de levaduras y hongos en refrescos y otras bebidas como cerveza, agua embotellada, sidra, bebidas isotónicas y vino.
Features and Benefits
  • Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
  • Están disponibles en prácticas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Specifications
Temperatura de incubación: 28–32 °C
Tiempo de incubación: 48–72 horas
Analysis Note
Las levaduras forman colonias grandes opacas de color verde. Las colonias de hongos son verdes y filamentosas
Microorganismos de control de calidad
S. cerevisiae (ATCC 9763)
A.brasilliensisanteriormente A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Microorganismos específicos: Levaduras y hongos (selección por pH)
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)