Documentos
IMDISP
Millipore
Dispensador Immobilon® NOW
Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications
Sinónimos:
Dispensing system
About This Item
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
shipped in
ambient
General description
El dispensador Immobilon NOW es ideal para la conservación segura y el uso cómodo de rollos de membrana de transferencia para inmunoelectrotransferencia de 8,5 cm de ancho. Con este dispositivo, la membrana puede cortarse eficazmente a tamaños estándar para transferencias mini y midi sin desperdiciar nada.
NOW incluye un NUEVO formato para nuestra popular membrana de transferencia Immobilon®-NC. - Immobilon-NC, Rollo para el dispensador NOW: HATF85R
La mayor parte de las membranas para transferencia de proteínas se proporciona como rollos de 25 a 30 cm de ancho o como láminas cortadas a un tamaño específico. Los rollos ofrecen buena flexibilidad, pero requieren esfuerzo y tiempo extra para cortar las láminas al tamaño específico requerido. Las láminas cortadas ofrecen comodidad con más gasto y menor flexibilidad. La mayoría de los usuarios que realizan inmunoelectrotransferencia (WB) utilizan 2 tamaños estándar.
  • Membranas mini: 7 x 8,5 cm
  • Membranas midi: 13,5 x 8,5 cm
El dispensador Immobilon® NOW con los rollos de membrana de transferencia de 8,5 cm asociados ofrece la flexibilidad de los rollos estándar con gran parte de la comodidad de las láminas cortadas. Los rollos de membrana de transferencia NOW tienen una anchura de 8,5 cm. Esto significa que pueden obtenerse membranas de tamaño convencional con un solo corte del rollo sin desperdiciar nada.
El dispensador Immobilon NOW funciona con las cuatro membranas de transferencia Immobilon de PVDF.
  • Immobilon-P, Rollo para el dispensador NOW: IPVH85R
  • Immobilon-E, Rollo para el dispensador NOW: IEVH85R
  • Immobilon-FL, Rollo para el dispensador NOW: IPFL85R
  • Immobilon-PSQ, Rollo para el dispensador NOW: ISEQ85R
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany