Key Documents
HNWP02500
Millipore
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 0,45 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de malla de nailon
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
description
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
filter diam.
25 mm
thickness
170 μm
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HNWP
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Clarificación de disoluciones
  • Eliminación de partículas
  • Análisis de partículas