EQCYTMG-93KPX23
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas equinas MILLIPLEX® panel premezclado 23 plex-Análisis múltiple para inmunología
The Equine Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex Cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 23 cytokine and chemokine biomarkers in equine serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
species reactivity
horse
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 76%
(IL-6)
accuracy: 78%
(FGF-2)
accuracy: 82%
(G-CSF)
accuracy: 85%
(IL-13)
accuracy: 87%
(TNFα)
accuracy: 88%
(RANTES/CCL5)
accuracy: 90%
(IL-2)
accuracy: 92%
(GM-CSF)
accuracy: 94%
(IL-18)
accuracy: 97%
(GRO)
sensitivity: 1.4 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 10.6 pg/mL
(IL-5)
sensitivity: 13.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 15.4 pg/mL
(IL-17A)
sensitivity: 16.3 pg/mL
(FGF-2)
sensitivity: 16.7 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 165 pg/mL
(IFNγ)
sensitivity: 25.3 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 29.3 pg/mL
(IL-1β)
sensitivity: 3.9 pg/mL
(RANTES/CCL5)
sensitivity: 3.94 pg/mL
(GM-CSF)
sensitivity: 340 pg/mL
(G-CSF)
sensitivity: 355 pg/mL
(IL-4)
sensitivity: 39-130 pg/mL
(IL-13)
sensitivity: 39.1 pg/mL
(IL-1α)
sensitivity: 399 ng/mL
(MCP-1)
sensitivity: 457 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
sensitivity: 49.2 pg/mL
(IL-12 (p70))
sensitivity: 5.2 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 62.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 7.8 pg/mL
(GRO)
sensitivity: 74.3 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
sensitivity: 8.3 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IP-10)
standard curve range: 24-25,000 pg/mL
(FGF-2)
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 293-300,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(IL-18)
standard curve range: 342-350,000 ng/mL
(MCP-1)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 4-4,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(RANTES/CCL5)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
standard curve range: 6-6,000 pg/mL
(GRO)
standard curve range: 7-7,000 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(G-CSF)
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El panel de premezcla de citocinas/quimiocinas equinas MILLIPLEX® es un kit para 23 analitos que se utiliza para la cuantificación simultánea de los siguientes analitos en muestras de suero, plasma o sobrenadante de cultivo equinos: Eotaxina/CCL11, FGF-2, Fractalcina/CS3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN, IL-1α, IL-1, IL-β2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-10 IL-12 (p70), IL-13, IL-17a, IL-18, IP-10, MCP-1, RANTES/CCL5 y TNFα. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Application
- Analitos: Eotaxina/CCL11, FGF-2, Fractalcina/CX3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10 (CXCL10), MCP-1, RANTES (CCL5), TNF-α
- Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma, sobrenadante de cultivo de tejidos o extractos tisulares o celulares equinos
- Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de suero o plasma no diluido; puede que sea necesario diluir las muestras de cultivo celular/tisular con un medio adecuado
- Tiempo de análisis: Una incubación primaria durante la noche o un día, de 2 horas a temperatura ambiente (RT) (20-25°C), o para mayor sensibilidad, durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C; seguida de una incubación secundaria de 1 hora a RT
- Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class