Key Documents
8.01816
Sigma-Aldrich
Hidróxido de benciltrimetilamonio
(40% solution in methanol) for synthesis
Sinónimos:
Hidróxido de trimetilbencilamonio, Triton B
About This Item
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
vapor pressure
127 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
expl. lim.
5.1-44 % (v/v)
pH
12 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): 39,0 - 0,887
Agua (K. F.): ≤ 3,0 %
Número de color (Apha): ≤ 0,30 %
Identidad (IR): pasa la prueba
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C