Documentos clave
Z414328
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock and side-arm
Plain, joint: ST/NS 24/40, glass stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiales
glass stopcock
Junta
joint: ST/NS24/40
entrada diám.
14 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Mit Septum Z10,074-9 oder Z12,437-0 verwenden.
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)