Merck
R542415
6-AMINO-5-CYANO-4-FURAN-2-YL-2-METHYL-4H-PYRAN-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H14N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
274.279
MDL number:
Other Notes