Merck
R496421
2-(3-((2-HO-BENZOYL)-HYDRAZONO)2-OXO-2,3-DIHYDRO-INDOL-1-YL)-N-M-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
428.451
MDL number:
Other Notes