Biocarga y estrategia para el control aséptico
El control de la contaminación microbiana en los procesos farmacéuticos o biofarmacéuticos es fundamental para garantizar la inocuidad microbiana del fármaco para los pacientes. Los filtros de reducción del grado de contaminación microbiana o de esterilización son un componente integral de todas las estrategias de control del grado de contaminación microbiana. El control medioambiental, los ensayos de esterilidad y las pruebas de biocarga confirman el control del proceso.
Categorías destacadas
Asegure el muestreo aséptico con NovaSeptum® GO: flexible, seguro y sin contaminación...
La esterilización por filtración se utiliza en toda la producción de fármacos para controlar la biocarga. Descubra cómo...
Nuestros medios para cultivo celular (CCM) en bioprocesos listos para usar y personalizables...
Los filtros de gases o los filtros de ventilación mantienen la presión ambiente en los sistemas de biofabricación y tanques. Obtenga más información sobre los filtros de aire estériles para ventilación en biofarmacia.
Control de biocarga
Los procesos biofarmacéuticos tienen un mayor riesgo de contaminación microbiana que los procesos farmacéuticos clásicos, y a menudo requieren diferentes estrategias de control. Las operaciones de fabricación deben tener en cuenta la procedencia de la contaminación microbiana, las diferentes opciones para el control del grado de contaminación microbiana y los diversos requisitos de control en las diferentes etapas durante todo el procesamiento. Los diseños de procesos que minimicen el riesgo de contaminación microbiana reducirán los fallos relacionados con el proceso y las investigaciones resultantes.
Cada estrategia de control de la biocarga se basa en tres elementos fundamentales:
- Evaluar las necesidades de control de la biocarga en diferentes etapas del proceso de producción
- Confirmar el rendimiento previsto en las condiciones de proceso
- Supervisar el proceso para confirmar que se mantiene el control de la biocarga durante cada ciclo de producción
Selección de filtros para el control de la biocarga: contaminación microbiana frente a esterilidad
Las tecnologías de filtración son un componente clave de todas las estrategias de control de la biocarga. En toda la producción farmacéutica y biofarmacéutica se utilizan diferentes tipos de filtros para controlar diferentes aspectos del entorno de procesamiento. Los filtros de gas o de ventilación, por ejemplo, mantienen el límite entre el entorno y la trayectoria del líquido; estos filtros evitan la entrada de microorganismos al líquido de procesos y reducen al mínimo el riesgo de liberación de materiales potencialmente dañinos al medio ambiente.
La esterilidad del fármaco final requiere el procesamiento de la corriente de líquido a través de varios filtros de reducción de la biocarga o esterilizantes en diferentes pasos. La selección del filtro, esterilizante o reductor de la biocarga, depende en gran medida de la operación específica y de los riesgos del proceso, y está guiada por el análisis de riesgos. La información sobre el líquido de procesos, su compatibilidad con los materiales del filtro y los requisitos del proceso para la reducción de la biocarga o la esterilización por filtración, indica la selección del filtro. Otras consideraciones importantes son la confirmación de que las especificaciones del filtro cumplen los requisitos operativos, así como la disponibilidad de un formato y un tamaño que satisfagan las necesidades específicas del proceso.
Los diferentes formatos de filtro ofrecen flexibilidad:
- Los cartuchos filtrantes se utilizan normalmente para procesos más grandes que requieren una superficie de filtración mayor o un menor coste operativo de la unidad. Estos filtros se utilizan con carcasas de acero inoxidable y pueden aguantar múltiples ciclos de vapor.
- Las cápsulas de filtración son filtros autónomos desechables que eliminan el tiempo y los gastos asociados con el montaje, la limpieza y la validación de las carcasas de acero inoxidable. Las cápsulas pueden esterilizarse en autoclave o mediante radiación gamma, o pueden adquirirse preesterilizadas.
Trabajar con un socio experimentado en filtración puede simplificar la selección de filtros de gases y de venteo, de reducción de la biocarga o esterilizantes.
Optimización del rendimiento del filtro
Después de acotar las opciones de filtro reductor del grado de contaminación microbiana o esterilizante, el siguiente paso es optimizar el rendimiento de los filtros o del tren de filtración para maximizar la eficiencia del proceso. Los prefiltros son una opción rentable para reducir las concentraciones de partículas en los flujos de proceso y se utilizan a menudo para aumentar el volumen procesado a través de los filtros esterilizantes más costosos. El prefiltro adecuado debe proporcionar la calidad de producto requerida y mejorar la economía general del proceso.
Un componente de la selección de filtros y la optimización del tren de filtros es el dimensionamiento del filtro o un estudio Vmax™ con líquido de proceso. Los resultados de estos estudios a pequeña escala se utilizan para estimar los requisitos de área de filtración para procesos a escala de producción más grandes.
Confirmación del rendimiento del filtro
Una vez seleccionados, las directrices normativas exigen que los fabricantes de productos farmacéuticos y biofarmacéuticos demuestren que los filtros son adecuados para su utilización. Estos requisitos dependen de los niveles de reducción microbiana: los requisitos de los filtros para reducción de la biocarga son diferentes de los correspondientes a los filtros esterilizantes en etapas críticas del proceso. Las directrices normativas describen las expectativas para confirmar la idoneidad del filtro y validar el rendimiento.
El rendimiento del filtro debe verificarse durante cada ciclo de producción. El ensayo de integridad es una forma sencilla de confirmar que el filtro suministra el nivel esperado de retención microbiana. Cuando se reivindica la esterilidad, los organismos reguladores de todo el mundo exigen que se verifique la integridad del filtro antes y después de su uso.
Una prueba de integridad satisfactoria es un vínculo fundamental entre la validación del filtro y el ciclo de producción. A medida que han evolucionado los sistemas de procesamiento farmacéutico y biofarmacéutico, se ha incrementado el enfoque normativo en las pruebas de integridad, el diseño del sistema y el lugar donde se realizan las pruebas de integridad. La comprensión de los requisitos y los riesgos asociados puede contribuir al diseño del sistema de filtración.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors
- El programa de desarrollo acelerado de AcM suministra fármacos GMP nueve meses después de la transfección. Hemos diseñado el programa mAbExpress™ con el fin de que sea rápido, rentable y apropiado para las primeras fases clínicas de su programa, con respaldo normativo en todo momento.
- Multivariate data analysis (MVDA) makes possible a proactive, real-time approach to monitoring, controlling, and predicting quality and productivity in biomanufacturing. The use of proven software with guided PCA and PLS model creation means you don’t need to be a data scientist to explore and analyze your data.
- Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
- Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
- Ver todo (15)
Protocolos relacionados
- This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
- Ver todo (1)
Encuentre más artículos y protocolos
Seminarios virtuales relacionados
En este seminario virtual se proporcionarán recomendaciones orientadas al desarrollo de un enfoque bien diseñado para la validación del uso de filtros con varios lotes o durante un tiempo de procesamiento ampliado.
En este seminario virtual se comparará la versión actual con los cambios propuestos y se destacarán áreas de interés específico para las empresas que fabrican o exportan a países EMA, países miembros de PICS y países conformes a la OMS.
En este seminario virtual se describe un modelo de filtración y una metodología de prueba para diseñar rápida y eficientemente un proceso de filtración óptimo en dos etapas.
Recursos relacionados
- Brochure: Mission: Control - Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
This brochure discusses Radiello® Passive Samplers and their application in vapor intrusion assessments.
- Article: A Holistic Approach to Bioburden Control in Downstream Processing
This article highlights the need for effective strategies to monitor and control microbial contamination in bioprocessing environments.
- Article: Validation and Qualification of Sterile Filters for INDs
The manufacture of investigational medicinal products presents additional challenges and complexity in comparison to commercially manufactured and marketed products.
- Brochure: Vmax™ Constant Pressure Test for Reliable Filter Sizing
This document describes how to perform a small-scale normal flow filtration study with Vmax™ filter sizing method to assess the performance of any feed solution on a membrane filter.
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]