Merck
Técnicas de cultivo de células primarias
Imagen de microscopio de fluorescencia que muestra el cultivo celular primario con células teñidas que resaltan varios componentes: núcleos en azul, filamentos de actina en verde y mitocondrias en rojo.
Descripción general de las células primarias
Las células primarias son células de mamífero que se recolectan directamente de los tejidos vivos humanos o de animales. Difieren de los citoblastos en que las células primarias no citoblásticas están terminalmente diferenciadas y, por tanto, se consideran muy representativas de los tejidos de los que se han aislado, en particular cuando las características de la biología del cáncer pueden hacer que las líneas celulares cancerosas constituyan modelos menos predictivos de los sistemas normales o de las enfermedades no cancerosas. Los fenotipos comunes de las células primarias son: epiteliales, endoteliales, queratinocitos, melanocitos, fibroblastos, osteoblastos, miocitos y hepatocitos.   
Something went wrong, please try again.
Categorías destacadas
Un conjunto de cinco botellas de laboratorio que contienen líquido rojo dispuestas en línea con una probeta graduada parcialmente llena con el mismo líquido rojo a la derecha, colocados sobre un fondo blanco.
Medios y tampones clásicos
Elija entre una gama de formulaciones optimizadas de medios para cultivo celular, como DMEM, RPMI-1640 y opciones sin suero para diversos requisitos celulares.
Comprar productos
Una escena de laboratorio que muestra a un científico con una bata blanca de laboratorio de pie al fondo. En primer plano se observan varios equipos de laboratorio y recipientes llenos de un líquido rosa en una superficie de acero inoxidable. El laboratorio está bien iluminado, con muebles y equipos modernos visibles en el fondo.
FBS, suero bovino fetal
Rico en factores promotores del crecimiento, el suero bovino fetal (FBS) o el suero fetal de ternera (FCS) es...
Comprar productos
Sistema de purificación de agua ultrapura y de agua purificada Milli-Q® IQ 7003/05/10/15: sistema de purificación de agua de laboratorio de tipo I y tipo II con unidades de producción y depósito, además de dispensadores de agua purificada y de agua ultrapura.
Sistemas de sobremesa de purificación de agua del laboratorio Milli-Q®
Los sistemas Milli-Q® ofrecen innovadoras tecnologías de purificación del agua diseñadas para...
Comprar productos
Tinción fluorescente de células de mamífero cultivadas
Líneas celulares de mamífero
Ofrecemos líneas celulares autenticadas y sin contaminantes, muchas de ellas en colaboración con ECACC; herramientas fundamentales para la producción de proteínas, anticuerpos, virus y vacunas.
Comprar productos
Cómo difieren las células primarias de las líneas celulares inmortalizadas
Igual que las líneas celulares derivadas de tumores o inmortalizadas por otros métodos, las células primarias de origen humano o animal proporcionan un método de modelado de los sistemas biológicos. Debido a que suelen ser viables durante menos duplicaciones, las células primarias son menos sensibles a la pérdida de rasgos histoespecíficos que puede caracterizar a las células cultivadas durante períodos prolongados y pases repetidos in vitro. Las células primarias pueden documentarse con las características de los donantes, como edad, género y salud, cuando proceda, y por consiguiente pueden resultar modelos útiles para el desarrollo de enfoques de medicina personalizada.
Obtención y cultivo de células primarias
Las instituciones de investigación asociadas a hospitales pueden tener acceso a células y tejidos primarios. Los proveedores de células primarias ofrecen lotes celulares procedentes de donantes individuales o células combinadas de varios donantes. Los proveedores acreditados o los protocolos de recogida de pacientes deben incluir documentación que demuestre la supervisión ética del aislamiento de las células de los donantes humanos, así como la validación del tipo de célula. Las células primarias difieren de las líneas celulares de mamífero en que son generalmente más exigentes y requieren nutrientes añadidos, en particular cuando se cultivan en medios que tienen poco suero o ninguno. Estos nutrientes añadidos definidos son las citocinas y los factores de crecimiento.
Búsqueda de documento
¿Busca información más específica?
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Buscar documentos