Warfarin Sodium
Sinónimos:
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Fórmula lineal:
C19H15O4Na
Número de CAS:
Peso molecular:
330.31
Products
Marca
Peso de la fórmula
Alias del gen