Merck
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel® phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel® phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Sinónimos:
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®, TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Categoría de producto
Fabricante
Agencia
USP Suitability
Técnica de separación
Diámetro interno (ID, mm)
Longitud (cm)
Particle Size (µm)
Tamaño del poro (Å)
Técnica