Prilocaine Related Compound B
Sinónimos:
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Products
Peso de la fórmula
Fabricante