Saltar al contenido
PA
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision
Products
Categoría de producto
tubes (7)
Diámetro (mm)
Longitud (pulgadas)
Color
Frecuencia (MHz)
Filtre los productos.
Showing 1-7 of 7
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
KN8978400000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8978300000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8978000000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8978400008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8978200008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8978350000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
Expandir
Ver Fijación de precios
KN8978050000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.