Ensayo de integridad de los filtros
Los ensayos de integridad de los filtros constituyen una etapa fundamental en la fabricación de especialidades farmacéuticas estériles. Con los organismos reguladores y la Parenteral Drug Association (PDA) recomendando la realización de ensayos de integridad preuso y exigiendo su realización posuso, puede confiar en nuestras pruebas de integridad para seguir las mejores prácticas del sector, no sólo mediante el establecimiento de una especificación de ensayo de integridad de filtros específicos de producto, sino mediante la comprobación rigurosa de la presencia de fugas o daños en nuestros filtros de calidad esterilizante.
Especificaciones y ensayos específicos de producto
El certificado de calidad de nuestros filtros incluye las especificaciones mínimas de los ensayos de integridad para la humectación con líquidos humectantes convencionales, como agua para los filtros hidrófilos o alcohol para los hidrófobos. Pero, determinar una especificación concreta del ensayo de integridad con otros líquidos como el producto, el tampón u otros líquidos de enjuague puede resultar ventajoso al minimizar las demoras en la producción y la liberación del producto. Esto se debe a que:
- El líquido de proceso puede tener propiedades diferentes a las de los líquidos de ensayo de integridad habituales, lo que puede alterar el resultado del ensayo de integridad
- Si no se limpia a fondo el líquido de proceso, puede suprimirse el punto de burbuja y provocar fallos falsos
Nuestras pruebas pueden establecer la relación de integridad agua-producto y, por tanto, determinar el valor mínimo aceptable de la prueba de integridad para los filtros humedecidos con producto. También podemos determinar la especificación de integridad de un filtro humedecido con el producto y enjuagado con su líquido de enjuague específico.
Solicite un presupuesto y empiece hoy mismo.
Confíe en nuestra red de servicios globales
Si desea más información sobre nuestros servicios de validación líderes en el sector para fabricantes biofarmacéuticos, examine estas capacidades especializadas que se realizan en nuestros laboratorios de todo el mundo.
- Servicios de validación de filtros y de un solo uso
- Pruebas de retención bacteriana
- Ensayos de compatibilidad química
- Extraíbles y lixiviables
- Consultoría para servicios de validación
- Niveles de servicios de validación
Recursos de productos relacionados
Choosing the Right Validation Services
Drug Product-based Integrity Testing to Establish Product/Filter Test Specification Value
Bubble Test Method Using Aervent® 0.2 μm Hydrophobic Membrane with 60/40 IPA
Bubble Test Method Using Durapore® 0.45 μm Hydrophilic Membrane with 70/30 IPA
Bubble Point Ratio Determination for 60/40 and 70/30 IPA
Bubble Point Ratio Determination for Vesphene® llse (1:128)
Bubble Point Ratio Determination for LpH® se (1:256)