Membranas y kits para transferencia
Las membranas de transferencia de PVDF y nitrocelulosa Immobilon® proporcionan una gran sensibilidad y bajo ruido de fondo en las aplicaciones de inmunoelectrotransferencia y otras aplicaciones de transferencia. Las membranas Immobilon®, diseñadas a medida para aplicaciones específicas, detección de productos químicos y técnicas de transferencia, se ofrecen en una variedad de opciones para obtener resultados óptimos, flexibilidad y comodidad.
Ofrecemos cuatro tipos de membranas de PVDF Immobilon®, así como membranas de nitrocelulosa Immobilon®, cada una optimizada para una aplicación específica de transferencia de proteínas. También disponemos de sándwiches para transferencia que cuentan con láminas de membrana precortadas y papel de filtro para transferencia.
- La membrana Immobilon® NC está fabricada en nitrocelulosa, que muestra el fondo más bajo debido a una menor unión inespecífica de los anticuerpos con la capacidad de unir proteínas y ácidos nucleicos para una variedad de aplicaciones de transferencia.
- La membrana Immobilon®-E (0,45 µm) es la única membrana de PVDF que se moja en los tampones acuosos, lo que elimina la etapa de prehumectación con metanol. Esta membrana es idónea para la mayoría de las aplicaciones de transferencia western.
- La membrana Immobilon®-P (0,45 µm) está optimizada para la inmunoelectrotransferencia y ofrece una mejor manipulación y tinción que la nitrocelulosa. Todas las membranas de PVDF Immobilon®-P tienen un tamaño de poro de 0,45 μm.
- La membrana Immobilon®-PSQ (0,2 µm) es ideal para la secuenciación de proteínas y la inmunotransferencia de proteínas de bajo peso molecular. Tiene una mayor capacidad de unión a proteínas y una retención mayor que las membranas de 0,45 µm.
- La membrana Immobilon®-FL (0,45 µm) se desarrolló para la inmunodetección con fluorescencia. Tiene una fluorescencia de fondo baja en una amplia gama de longitudes de onda de excitación y emisión.
- Los rollos Immobilon® NOW (8,5 cm x 10 m) proporcionan una mayor comodidad con respecto a los rollos de membrana de transferencia estándar. Obtenga una membrana mini o media estándar con un solo corte utilizando marcas de medición en la tapa del envase.
Productos
Recursos de productos relacionados
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting
Protocolo de inmunoelectrotransferencia con las etapas del flujo de trabajo para diferentes procedimientos de transferencia, describiendo la transferencia electroforética de proteínas de los geles de poliacrilamida SDS a las membranas de nitrocelulosa. También conocido como protocolo de inmunotransferencia.
Familia de membranas de transferencia Immobilon® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la membrana | Immobilon® -NC | Immobilon® -E | Immobilon® -P | Immobilon® -FL | Immobilon® -PSQ | |
Química | Nitrocelulosa y MCE | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | |
Tamaño de poro | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,45 µm | 0,2 µm | |
Métodos de detección | Quimioluminiscencia, colorimétrica | Quimioluminiscencia, colorimétrica | Quimioluminiscencia, colorimétrica | Quimioluminiscencia, colorimétrica, fluorescencia (incluido el infrarrojo cercano) | Quimioluminiscencia, colorimétrica | |
Capacidad de adsorción | IgG de cabra | 237 µg/cm2 | 225-293 μg/cm2 | 294 μg/cm2 | 300 μg/cm2 | 448 μg/cm2 |
BSA | N/A | N/A | 215 μg/cm2 | 205 μg/cm2 | 340 μg/cm2 | |
Insulina | N/A | N/A | 160 μg/cm2 | 155 μg/cm2 | 262 μg/cm2 | |
Aplicaciones | Transferencias Western, Southern y Northern, transferencia por puntos | Inmunoelectrotransferencia (western blot) | Inmunotransferencia, transferencia por puntos | Inmunotransferencia, transferencia por puntos | Inmunotransferencia, transferencia por puntos | |
La durabilidad y la gran retención de proteínas de las membranas de PVDF Immobilon® las convierten en la opción preferida para la detección secuencial de múltiples dianas a través de deshibridación y producción de nuevas sondas de anticuerpos. | ||||||
Criterios de selección | •Proteína diana muy abundante •Amplia gama de pesos moleculares | •Proteína diana expresada en un amplio intervalo dinámico •Amplia gama de pesos moleculares | •Proteína diana expresada en un amplio intervalo dinámico •Amplia gama de pesos moleculares | •Proteína diana expresada en un amplio intervalo dinámico •Amplia gama de pesos moleculares | • Proteína diana <20 kDa •Proteína diana muy poco abundante •Anticuerpo de baja afinidad |
Membranas de nitrocelulosa Immobilon® para inmunoelectrotransferencia
Las membranas de nitrocelulosa (NC) se unen a las proteínas a través de interacciones hidrófobas. Membranas de nitrocelulosa Immobilon® :
- se unen a proteínas y a ácidos nucleicos
- son compatibles con las técnicas de transferencia western, transferencia Northern, transferencia Southern y transferencia por puntos
- presentan un bajo fondo atribuido a una disminución de la unión inespecífica de los anticuerpos
- demuestran una excelente capacidad de unión para proteínas de bajo peso molecular
- están optimizadas para detección quimioluminiscente, cromógena y fluorescente