Accesorios de seguridad
La manipulación segura de compuestos químicos peligrosos constituye siempre un reto en el trabajo diario de laboratorio y exige la máxima protección sanitaria. Nosotros la facilitamos.
Productos ingeniosos pero sencillos aumentan su nivel de seguridad personal inmediatamente desde el primer uso en sus procesos diarios, por ejemplo
- Herramientas de apertura para botellas y recipientes
- Herramientas de vertido para botellas sin asa
- Soportes para un transporte seguro
- Conjuntos de etiquetas con pictogramas para etiquetar
- Soporte de seguridad para botellas de HDPE
Benefíciese de nuestra larga experiencia en la manipulación de productos químicos peligrosos y disfrute de procesos seguros y sencillos con un alto nivel de comodidad.
Bibliografía de productos relacionados
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
Products
Llave de apertura de botella*
- Apertura y cierre cómodos de botellas con tapones de rosca S40 y S28
- Perfectamente adaptada a la forma de nuestros tapones de rosca
- Máxima seguridad al trabajar con líquidos peligrosos
Llave de apertura para contenedores*
- Apertura y cierre cómodos de contenedores con cierres G2 / G3/4
- Perfectamente adaptada a la forma especial
- Máxima seguridad al trabajar con líquidos peligrosos
Auxiliar de vertido para botellas de vidrio de 1 l y 2,5 l*
- Vertido sencillo, seguro y cómodo para botellas de rosca S40 sin asa integrada
- Adecuado para todos los líquidos como ácidos, bases y disolventes
- Recortado directamente en el cuello de la botella
- Para un solo uso: debe desecharse con la botella. Máxima seguridad: evita el potencial riesgo de rotura. (Algunos líquidos tienen un efecto descomponedor en el material del que está compuesto el auxiliar de vertido.)
Soporte de seguridad para botellas de vidrio 1 l, 2,5 l y 4 l*
- Transporte seguro de botellas de vidrio, superando las directrices
- Protección óptima del frasco debido a un relleno de espuma de PE muy eficaz
- Tiempo añadido para eliminación en caso de rotura del vidrio en el interior debido a materiales resistentes a los compuestos químicos
- La tapa hermética evita la exposición accidental a líquidos y vapores
- Mango ancho y estable para un manejo cómodo
Conjunto de etiquetas conformes a GHS, DIN EN ISO y GLP
- Etiquetado completo conforme a las normas GHS, DIN EN ISO y GLP
- Información de seguridad completa de un vistazo con pictogramas adhesivos y palabras de señalización
- Adhesivo no permanente para su eliminación fácil y sin residuos
- Fuerte etiqueta de plástico, resistente a productos químicos
Soporte de seguridad para botellas de HDPE de 2,5 l*
- Soporte fijo para botellas ligeras de HDPE de 2,5 l
- Seguridad añadida, por ejemplo, al utilizar el sistema de extracción 1.78178.0001 con botellas de HDPE de 2,5 l.
- Evita el volcado de la botella de HDPE de 2,5 l
Dispositivo antiestático
- Conexión a tierra segura y adecuada de contenedores metálicos de 10 l y más con disolventes
- Toma de tierra independiente de todos los componentes
- La conexión a tierra permite la descarga de electricidad estática para evitar explosiones y riesgos de incendio#
- Tres cables para una mayor flexibilidad en todas las etapas del trabajo
- Maletín para guardar de forma segura y profesional los cables que no se utilizan
- Longitud del cable: 2 m
*Sólo apto para botellas y contenedores de Merck.