Catalizadores de rodio
Se ha demostrado que los catalizadores de rodio son promotores adecuados para la activación de enlaces carbono-hidrógeno (C-H), que ha surgido como una herramienta desafiante y atractiva para la catálisis. La catálisis con rodio encuentra un interés creciente en el acoplamiento cruzado catalítico deshidrogenativo, lo que permite una construcción elegante del enlace C–C. Aunque el paladio ha sido el metal preferido en la mayoría de los ejemplos, los catalizadores de Rh pueden ser promotores adecuados para esta activación. Mediante el uso de catalizadores de rodio, se obtiene acceso a acoplamientos importantes, como aril-arilo, aril-alqueno y alqueno-alqueno, como rutas viables a valiosos marcos orgánicos.