Equipo para recuento celular
Los recuentos precisos y reproducibles de las células cultivadas o las células disociadas de tejidos sólidos son esenciales para controlar la tasa de proliferación y la salud celular, analizar el éxito de la transformación o la inmortalización y sembrar para su propagación continua o para experimentos posteriores.
Los métodos manuales tradicionales, como la hemocitometría, que dependen de los recuentos visuales, pueden ser apropiados en algunos entornos de alto riesgo. Aunque es muy accesible, la hemocitometría es de bajo rendimiento; depende de la precisión de mezcla, pipeteo y cálculo del técnico; puede utilizar colorantes biopeligrosos; y se basa en la transcripción manual de los datos. Los contadores automáticos de células proporcionan una alternativa de mayor rendimiento a la hemocitometría, pero la mayoría de los contadores celulares automáticos también utilizan tecnología basada en la visión para extrapolar los recuentos de muestras pequeñas, y normalmente requieren colorantes, reactivos específicos o ambos.
Products
El contador celular automático que cabe en la palma de la mano Scepter™ 3.0
Los métodos de recuento manual requieren mucho tiempo para los laboratorios de investigación modernos, y muchos contadores automáticos son voluminosos y costosos, emplean el recuento visual de muestras pequeñas y requieren tubos y reactivos especiales.
El contador celular Scepter™ 3.0 es el único contador celular automático que es portátil y cabe en la palma de la mano, y el único dispositivo que lleva la precisión y la constancia del recuento directamente de la impedancia Coulter a la campana de cultivo. Mientras que otros contadores automáticos ocupan espacio en la mesa de trabajo y se basan en el software de reconocimiento de objetos, el enfoque manual y las cámaras de carga rellenadas a mano, el contador celular Scepter® 3.0 proporciona una automatización real sin el riesgo de error que acompaña a los sistemas basados en la visión. Con su sensor de microfluidos de precisión técnica microfabricado, el contador de células Scepter® 3.0 cuenta miles de células por muestra y realiza el trabajo de evaluación y cálculo para proporcionar recuentos celulares precisos y constantes en menos de 30 segundos.
El contador celular automático que cabe en la palma de la mano Scepter™ 3.0
La ingeniería de Millipore® ha facilitado el uso del contador Scepter™ 3.0 con mejoras de diseño:
- Transmisión inalámbrica de los datos desde el instrumento hasta la impresora o a la estación de trabajo del laboratorio
- Un puerto USB que permite el acceso y la transferencia de datos fácil y sin errores
- Montaje en cualquier lugar para almacenamiento y carga
- Ubicación ergonómica de los controles para un uso sostenido y sin fatiga
- Una pantalla más grande y fácil de leer
Unidad de recuento celular manual del hemocitómetro
Hemocitómetro desechable Millicell®
El hemocitómetro original se diseñó para contar las células sanguíneas y tradicionalmente consiste en un portaobjetos de vidrio grueso con cámara de volumen preciso y una superficie de vidrio cuadriculada que permite el recuento microscópico de células por volumen de líquido. Cuando deben contarse muestras de alto riesgo, un hemocitómetro desechable protege el laboratorio eliminando la necesidad de limpiar y reutilizar hemocitómetros y cubreobjetos de vidrio frágiles y potencialmente peligrosos. El hemocitómetro desechable Millicell® está fabricado en plástico óptico de la calidad del cuarzo y funciona igual que la conocida cámara de recuento Neubauer. Elimina la necesidad de manipular cubreobjetos y desinfectar el equipo de conteo al permitir desechar los hemocitómetros de un solo uso en los residuos biológicos peligrosos.
Recursos de productos relacionados
Destacados