Disolventes para RMN
La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica analítica poderosa utilizada para estudiar la estructura y las propiedades de las moléculas. En los experimentos de RMN, la elección del disolvente es crucial, ya que puede afectar a los desplazamientos químicos y las intensidades máximas observadas en el espectro. Los picos del disolvente en la RMN aparecerán en desplazamientos químicos más altos en comparación con los analitos utilizados.
Recursos relacionados
- NMR Deuterated Solvent Properties Reference Chart
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Disolventes de RMN deuterados
Los experimentos de RMN se suelen llevar a cabo utilizando disolventes deuterados con el tetrametilsilano (TMS) como patrón de referencia. En los disolventes deuterados, los protones se sustituyen por deuterio, que exhibe una resolución significativamente menor en el espectro de RMN. Por lo tanto, los disolventes deuterados no generan señales de RMN en la misma región espectral que el analito. Esta característica permite una mejor resolución e interpretación del espectro.
El uso de disolventes deuterados en la espectroscopia de RMN es esencial para evitar la interferencia de las propias señales del disolvente. Los disolventes deuterados contienen átomos de deuterio en lugar de átomos de hidrógeno. Como el deuterio tiene un espín nuclear diferente (espín-1) en comparación con el hidrógeno (espín-1/2), las señales procedentes de los disolventes deuterados aparecen en una región separada del espectro de RMN, conocida como el pico del disolvente.
Cloroformo deuterado (CDCl₃)
El CDCl3 es el disolvente más utilizado en RMN de protones debido a su capacidad para disolver muchos compuestos orgánicos y su facilidad de recuperación a través de la simple evaporación después del análisis. Su desplazamiento químico se observa normalmente alrededor de 7,26 ppm cuando se hace referencia al tetrametilsilano (TMS) como patrón interno.
Dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d₆)
El DMSO-d6 se utiliza como disolvente de RMN para péptidos, proteínas, carbohidratos (monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos complejos), ácidos nucleicos, lípidos y otros metabolitos. Su desplazamiento químico se observa normalmente alrededor de 2,5 ppm.
Metanol deuterado (CD₃OD)
El metanol deuterado con varios niveles de deuteración se utiliza en espectroscopia de RMN, dependiendo de los requisitos específicos del experimento.
Agua deuterada (D₂O)
El agua deuterada es particularmente útil en experimentos de RMN cuando se examinan el intercambio de protones o procesos cinéticos que involucran átomos de hidrógeno dentro de la muestra.
Acetona deuterada (acetona-d6)
La acetona deuterada es adecuada tanto para espectroscopia de RMN de protones (1H) como de carbono (13C). Ofrece distintas resonancias para los protones y los núcleos del carbono, lo que permite el análisis de desplazamientos químicos y patrones de acoplamiento de diferentes grupos funcionales dentro de moléculas orgánicas.
Tetrahidrofurano-d8 (THF-d8)
El tetrahidrofurano deuterado se suele utilizar como disolvente de RMN para muestras que son sensibles a los protones residuales presentes en los disolventes deuterados.