Key Documents
58701
Tubo de PTFE
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
packaging
pkg of 1 ea
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
General description
La tubería de Teflón TFE, flexible, económica, es ideal para usarse a presiones de hasta 500psi (35kg/cm2). Usela con analizador automático, para reacciones postcolumna, en sistemas de escalado preparativa, dispositivos de recolección de corriente entrante, y el control de compuestos fisiológicamente importantes.
La máxima temperatura de operación recomendada para el Teflón
TFE es 200°C, pero corta exposición a temperaturas mayores rara
vez resulta en daño.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use