33111-U
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
Sinónimos:
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass bottle
feature
autoclavable
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 144 ea
O.D. × H
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
volume
100 mL
fitting
thread for 20 mm
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)