Key Documents
Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
joint
Joints threaded neck (70)
agency
suitable for EPA OTM-45
description
Autoclavable with closure completely unscrewed
feature
with cap
packaging
pkg of 12
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0004
capacity
125 mL
General description
Translucent with excellent chemical resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo