Key Documents
21391
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1800
1802N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84878
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
General description
  • Ideal para material corrosivo, radiactivo e inerte
  • Mango extraible, minimiza transferencia de calor del mango a la muestra, de esta forma la jeringa es fácil de sostener
  • Precisión y Reproducibilidad de ± 1%
  • Reparable en el campo
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)