05611
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic acid
≥95.0% (NT)
Sinónimos:
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0% (NT)
mp
93-97 °C
SMILES string
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H5F17O2/c12-4(13,2-1-3(29)30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2,(H,29,30)
InChI key
JZRCRCFPVAXHHQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?