Merck
STREPWELLHB-RO
Roche
StreptaWell, Gran adsorción (transparente, tiras de 12 x 8 pocillos)
Sinónimos:
microplacas recubiertas de estreptavidina
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
packaging
pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame])
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Microplacas transparentes recubiertas con estreptomicina con elevada capacidad de adsorción:
  • Volumen bloqueado: >300 μl
  • Superficie recubierta con SA: 300 μl
  • Geometría del pocillo: C
Capacidad total de unión a la biotina: ≥20 ng/pocillo, ≥80 pmol/pocillo (análisis de competición; pocillos de 300μl)
Capacidad total de unión: 1,5μg/pocillo (anticuerpos marcados con biotina)
Application
StreptaWell puede utilizarse para inmunoanálisis colorimétricos y fluorescentes de proteínas.
Features and Benefits
El exclusivo proceso de recubrimiento asegura recubrimientos homogéneos y reproducibles con características únicas:
  • Poca variación entre pocillos individuales (varianza intra-análisis)
  • Poca variación entre placas diferentes (varianza inter-análisis)
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Elevada proporción señal a ruido
  • Poco ruido de fondo
  • Ausencia casi completa de lixiviación
Quality
Lixiviación de SA (sangrado): <5 ng/pocillo
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
StreptaWell is a trademark of Roche
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Gang-Ping Xue
Nucleic acids research, 30(15), e77-e77 (2002-07-26)
A rapid and quantitative DNA-binding assay was developed based on the translational fusion of a DNA-binding protein (DBP) with a Neocallimastix patriciarum beta-1,4-D-glucanase, CelD. CelD releases a fluorescent 4-methylumbelliferyl product from 4-methylumbelliferyl cellobioside. This hydrolysis activity was used to quantify
Ruth C Matthews et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(7), 2208-2216 (2003-06-25)
Mycograb (NeuTec Pharma plc) is a human genetically recombinant antibody against fungal heat shock protein 90 (HSP90). Antibody to HSP90 is closely associated with recovery in patients with invasive candidiasis who are receiving amphotericin B (AMB). Using in vitro assays
Jean-Philippe Luzy et al.
Journal of biomolecular screening, 13(2), 112-119 (2008-01-25)
Adaptor proteins Grb7 and Grb2 have been implicated as being 2 potential therapeutic targets in several human cancers, especially those that overexpress ErbB2. These 2 proteins contain both a SH2 domain (Src homology 2) that binds to phosphorylated tyrosine residues