Merck
5.00299
SAFC
Nicotinamida
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Nicotinamida
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
202-713-4
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
3530-3540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
150-160 °C/0.0007 hPa
mp
128-131 °C (sublimed)
transition temp
flash point 182 °C
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La nicotinamida es un ingrediente comúnmente utilizado en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. En formulaciones farmacéuticas, la nicotinamida se ha utilizado para una variedad de formas de administración diferentes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup