Key Documents
2711-10250
Millipore
Unidad de gran pureza NovaSeptum®
High Purity Application; 250mL
Sinónimos:
Muestreo de cultivo celular, aplicación de gran pureza, 250 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 50 × 250 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
General description
El muestreo único de su producto es fundamental durante todo el proceso de fabricación. Un resultado impreciso o falso positivo puede inducir una cuarentena, además de requerir una repetición del análisis.
Con la unidad de gran pureza NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para el recuento y el muestreo bacterianos de los biorreactores y en aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Recuento y muestreo bacteriano de biorreactores
Preparation Note
Método de esterilización
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 27
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany