1.30194
HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP
Test pens for detection of Free ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinónimos:
Liquid ATP pens, Liquid ATP swabs, Liquid ATP tests, Liquid ATP samplers
About This Item
Productos recomendados
product line
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
packaging
pkg of (Pkg of 50 pens)
application(s)
cosmetics
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
Compared to the HY-LiTE® Liquid Test Pen for Total ATP (1.30102), the white sampling stick of the Liquid Pen for Free ATP does not contain a lysis reagent. Therefore, bacterial cells are not lysed and only the free ATP in the liquid solution is measured. A comparative measurement using both HY-LiTE® liquid pens (1.30102 Total ATP and 1.30194 Free ATP) can be performed in order to provide information on the proportion of cellularly bound ATP.
Application
Suitability
Linkage
Analysis Note
Appearance: Red caps
Performance test: conforms
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.