Key Documents
1.30101
Millipore
Kit HY-Lite® de análisis del ATP de superficie
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinónimos:
Dispositivos de reacción para ATP de superficie, bastoncillos para ATP de superficie, análisis del ATP de superficie, muestreadores del ATP de superficie
About This Item
UNSPSC Code:
41112601
NACRES:
NA.74
size
100 reactions
Quality Level
product line
HY-LiTE®
quality
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
packaging
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
storage condition
protect from light
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
El kit HY-LiTE® para análisis del ATP de las superficies contiene dispositivos de reacción preparados en formato de cubeta para utilizar con los luminómetros HY-LiTE® 2. El kit contiene dispositivos de reacción y bastoncillos higiénicos diseñados principalmente para examinar la eficacia de la limpieza o la desinfección después de la producción en las superficies de contacto del producto. El trifosfato de adenosina (ATP) se detecta por reacción con un reactivo de luciferina/luciferasa en disolución tamponada. El kit de ensayo está diseñado para indicar la presencia de residuos de origen biológico, así como bacterias, levaduras y hongos, entre ellos, bacterias viables no cultivables anaerobias y otros microorganismos que generalmente no son detectados por los métodos tradicionales basados en el crecimiento.
Application
El kit HY-LiTE® para análisis del ATP de las superficies es idóneo para medir el ATP en las superficies después de su limpieza con el fin de controlar la calidad de los procesos de desinfección.
Suitability
Para el control de la higiene de las superficies
Linkage
SKU 1.30101.0021 sustituye a 1.30101.0022
Analysis Note
presentación: conforme
Aspecto: pasa la prueba
Prueba de rendimiento: conforme
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Ver todo