Merck
1.00805
SAFC
Óxido de titanio (IV)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Óxido de titanio (IV)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
79.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
E Number:
E171
EC Index Number:
236-675-5
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El óxido de titanio(IV) es un ingrediente de uso habitual en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. En aplicaciones farmacéuticas, el óxido de titanio (IV) se ha utilizado principalmente para presentaciones sólidas de administración por vía oral como un pigmento blanco.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c