Key Documents
05-1135
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PDGFR, clon CH-3
clone CH-3, from mouse
Sinónimos:
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH-3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFRB(5159)
General description
El PDGFR (receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas) es un receptor tirosina cinasa de la familia de factores de crecimiento PDGF. Homodímeros y heterodimmeros del PDGF (dímero de las cadenas A (17 kDa) y B (14 kDa) (AA, AB o BB)) se unen a los dos receptores de PDGF estructuralmente relacionados (PDGFRa y PDGFRb). El receptor del PDGF de tipo A une los tres PDGF con gran afinidad, mientras que el receptor PDGF de tipo B es selectivo para el PDGF-BB. Esta unión provoca la dimerización del receptor y la subsiguiente activación cinasa de la tirosina cinasa receptor (RTK) y su autofosforilación. Estas fosforilaciones permiten que varias proteínas, como PI3 cinasa, PLCg y Grb2, se unan a través de sus dominios SH2 y transmitan señales al interior de la célula. La activación del PDGFFR dispara el bucle intracelular y activa Ras, ERK1/2 y ROS. El PDGFb se ha implicado en el desarrollo embrionario, la angiogénesis y el desarrollo de tumores de origen glial.
Immunogen
Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas recombinante
Application
Categoría de investigación
Señalización
Apoptosis y cáncer
ELISA: Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
Inmunohistoquímia (parafina): imágenes representativas de un lote anterior.
Tinción óptima del PDGF-A con citrato pH 6,0 Recuperación del epítopo: cerebro de rata
Este anticuerpo anti-PDGFR, clon CH-3, está validado para utilizar en WB, ELISA, IH(P) para la detección del PDGFR.
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados Jurkat.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Una dilución 1:500 de este lote permitió detectar el DGFR en 10 μg de lisados Jurkat.
Target description
211 aminoácidos; 24043 Da
Linkage
Sustituye a: 04-397
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene fosfato sódico 20 mM, NaCl 250 mM, NaN3 al 0,1 %, pH. 7,6
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener a + 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células Jurkat
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Bandar Alshehri et al.
Scientific reports, 10(1), 4189-4189 (2020-03-08)
Transthyretin (TTR) is a protein that binds and distributes thyroid hormones (THs) in blood and cerebrospinal fluid. Previously, two reports identified TTR null mice as hypothyroid in the central nervous system (CNS). This prompted our investigations into developmentally regulated TH-dependent
Dan Yu et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002255-e002255 (2015-10-10)
Transcription of the myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) is upregulated in animal models of intimal hyperplasia. MARCKS knockdown inhibits vascular smooth muscle cell (VSMC) migration in vitro; however, the mechanism is as yet unknown. We sought to elucidate the