Merck
L120170
2,3,3,3-TETRAFLUORO-2-[1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO-2-(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPOXY)PROPOXY]-N-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H8F17N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
625.244
MDL number:
Other Notes