Análisis en células aisladas
Los análisis celulares, o análisis en células aisladas, pueden utilizarse tanto en investigación biomédica como en aplicaciones de cribado para la detección de fármacos destinadas a cuantificar con eficacia la citotoxicidad, la actividad biológica, los mecanismos bioquímicos y las interacciones colaterales. Las ventajas de los análisis en células aisladas son la facilitación y la generación de datos complejos y biológicamente significativos. A diferencia de los análisis bioquímicos tradicionales, los análisis en células aisladas son más apropiados desde el punto de vista fisiológico y permiten evaluar simultáneamente las características de los compuestos.
Categorías destacadas
Nuestra completa cartera de ensayos de migración, invasión y raspado, así como de ensayos quimiotácticos y haptotácticos de cámara de Boyden, permite a los investigadores simular las condiciones y actividades de las células sanas y metastásicas in vivo.
El recuento celular preciso y constante es fundamental para el cultivo celular y los análisis y experimentos celulares posteriores. Un contador Coulter portátil proporciona los recuentos celulares más precisos y reproducibles en segundos. Los hemocitómetros desechables reducen el riesgo en entornos infecciosos.
Los reactivos para la obtención de imágenes de células vivas están diseñados para no ser tóxicos y proteger las células vivas, a la vez que optimizar la visualización durante los estudios en tiempo real del tráfico y la ubicación celulares, la salud celular, la expresión génica, la migración, la dinámica citoesquelética, y otros eventos celulares.
El sistema de microfluídica CellASIC® ONIX2 es una potente plataforma automática que permite la manipulación precisa del entorno de los cultivos celulares para la obtención de imágenes y el análisis de las células vivas utilizando células de mamífero, levaduras y bacterias.
Análisis de la salud celular
Los ensayos de viabilidad y proliferación celulares pueden utilizarse eficazmente para evaluar la salud celular. La viabilidad y la tasa de proliferación celular a menudo se evalúan utilizando colorantes como el azul de tripano o la calceína-AM, o con lecturas fluorescentes. Estos análisis pueden utilizarse para cuantificar y evaluar la salud de las líneas celulares, las células primarias y los citoblastos de los mamíferos.
Ensayos de migración e invasión celular
La migración celular es el movimiento de las células en respuesta a señales externas específicas, como los estímulos químicos y mecánicos. Durante la invasión celular, las células pueden modular el entorno a medida que migran a través de la estructura de la matriz extracelular (ECM).
La migración y la invasión celulares pueden evaluarse in vitro con sistemas de migración en membranas muy utilizados, como el ensayo de la cámara de Boyden. Los kits de migración e invasión celulares se utilizan a menudo en la investigación del cáncer para estudiar la motilidad y la invasividad celulares en respuesta a gradientes quimiotácticos.
Análisis de angiogénesis
La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de la vasculatura existente y está controlada por señales químicas. Pueden utilizarse análisis de angiogénesis para estudiar tanto la inducción como la inhibición de la angiogénesis en modelos celulares in vitro. La elaboración de análisis en células aisladas para el descubrimiento de fármacos puede acelerar la optimización de los tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades que cursan con angiogénesis.
Análisis de especies de oxígeno reactivo
Las especies de oxígeno reactivo (ROS) son moléculas químicamente reactivas que contienen oxígeno. Los análisis de ROS pueden utilizarse para seleccionar compuestos químicos y detectar o comprender mejor los efectos de estas especies en las células de mamífero. Los análisis de ROS y de estrés oxidativo en células aisladas proporcionan información biológicamente significativa para evaluar la viabilidad, la proliferación o la citotoxicidad celulares en oposición a la unión o la actividad de las moléculas biológicas, una de las diferencias fundamentales entre los análisis en células aisladas y los bioquímicos.
Análisis de proteínas
Los análisis de proteínas se utilizan para cuantificar la concentración de las proteínas. Entre los análisis proteicos comunes se cuentan el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA), utilizado para detectar y cuantificar sustancias solubles con fines diagnósticos y de control de calidad, y el análisis con MTT, utilizado para medir la actividad metabólica celular como indicador de la viabilidad, la proliferación y la citotoxicidad celulares.
Análisis de células vivas
El análisis de células vivas puede utilizarse para medir cuantitativamente el comportamiento celular a lo largo del tiempo y para comprender la influencia de las señales medioambientales. Sistemas avanzados de análisis de células vivas pueden proporcionar información necesaria y única sobre los procesos dinámicos vivos. Esta información única se consigue en cámaras de microfluidos y otras cámaras de análisis de células vivas con control del entorno mediante supervisión de los cambios gaseosos, de la temperatura y los medios para permitir la observación del comportamiento celular. Estos instrumentos se ven potenciados por colorantes y fluoróforos fotoestables no citotóxicos, como los colorantes de rastreo celular y los biosensores fluorescentes. Los medios fotoestables pueden mejorar la estabilidad de los rastreadores fluorescentes en estudios de adquisición de imágenes a largo plazo.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Las metástasis son el resultado acumulativo de múltiples cambios en las células tumorales. Explore las metástasis tumorales empleando varios ensayos de migración e invasión celular, como el ensayo en la cámara Boyden, el ensayo de µ-migración Millicell® y el ensayo de raspado in vitro.
- We offer downloadable and printable 24, 48 & 96 well plate templates in PDF, JPG, PNG and SVG formats for design experiments performed in a well plate
- Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
- Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
- Millicell® Microwell plates enable high throughput assay with organoids, closely modeling in vivo blood brain barrier properties.
- Ver todo (17)
Protocolos relacionados
- Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
- A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
- Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
- Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
- Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
- Ver todo (9)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]