Epigenética
Mecanismos epigenéticos
El campo de la epigenética se ha convertido en un área esencial de atención para los científicos que trabajan en la investigación sobre el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las adicciones. Los mecanismos epigenéticos implican la activación o la represión temporales de la expresión génica. Curiosamente estos cambios pueden transmitirse de generación en generación, aunque no cambien permanentemente la secuencia del ADN. Los tres mecanismos principales de la epigenética son la metilación del ADN, la modificación de las histonas y la regulación del ARN.
Categorías destacadas
Nuestros productos de biología química líderes en el mercado proporcionan soluciones sencillas y expertas para la bioconjugación, así como para la síntesis de biomoléculas y péptidos.
Los productos aptos para células ES e iPS ofrecen soluciones de cultivo fiables para investigadores en células madre, incluidos medios y herramientas de diferenciación.
Metilación del ADN
La metilación del ADN es el mecanismo mejor conocido de la epigenética. Normalmente implica una enzima metiltransferasa que ayuda a la adición de un grupo metilo en la quinta posición de la citosina (C5). Esta adición se produce principalmente en los dinucleótidos de citosina-fosfato-guanina (CpG). Sin embargo, también se produce metilación no CpG. El análisis de la metilación del ADN suele realizarse para ayudar a comprender la expresión génica. Ejemplos de este tipo de análisis son la cuantificación de la metilación mediante digestión del ADN con análisis posteriores mediante HPLC, espectrometría de masas o utilizando la conversión del bisulfato de sodio seguida de secuenciación y análisis mediante PCR.
Modificación de histonas
La modificación de las histonas es otro mecanismo epigenético clásico. Implica varias formas de alterar las histonas mediante acetilación, metilación, fosforilación y otros mecanismos que afectan a la expresión génica. Las histonas son proteínas que, junto con el ADN, componen los nucleosomas. Los grupos de nucleosomas crean la cromatina que compone los cromosomas. En general, las modificaciones de las histonas tienen lugar en las colas N-terminales de la histona con altas proporciones de los aminoácidos lisina o arginina. Una forma de estudiar esta regulación epigenética es mediante el uso de ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP).
Regulación del ARN
Se sabe menos sobre la regulación del ARN que sobre los otros mecanismos epigenéticos. Se cree que la señalización del ARN desempeña un papel en la epigenética mediante la regulación de la estructura de la cromatina. Los investigadores están estudiando cómo el ARNm, y específicamente el ARN no codificante, como el ARN largo no codificante y el micro ARN, regulan la expresión génica. Además, puede utilizarse el aislamiento de la cromatina mediante purificación del ARN (ChIRP) o los estudios de inmunoprecipitación del ARN (RIP) para comprender la relación entre la cromatina y el ARN y el papel que el ARN tiene en la epigenética.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Epigenetic regulation starts with DNA wound around a set of completely acetylated histones associated with an activated, fully transcribed gene.
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
- Ver todo (12)
Protocolos relacionados
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- Imprint ® Methylated DNA Quantification Kit (MDQ1) Protocol
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- Ver todo (5)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]